Tisk…
Potassium tellurite, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxid teluričito-didraselný
60539-10G 60539-50G
SIAL60539-10GEA 2120 CZK
SIAL60539-10G SIAL60539-50G
Potassium tellurite, Sigma-Aldrich®
Potassium tellurite
Vzorec: K₂TeO₃
MDL Number: MFCD00011379
CAS číslo: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
UN: 3284
ADR: 6.1,II