Tisk…
5-Bromo-2-chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
596949-1G 596949-5G
SIAL596949-1GEA 4170 CZK
SIAL596949-1G SIAL596949-5G
5-Bromo-2-chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
MDL Number: MFCD00483232
CAS číslo: 32779-36-5