Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
594326-1G 594326-5G
SIAL594326-1GEA 1720 CZK
SIAL594326-1G SIAL594326-5G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
MDL Number: MFCD00142868
CAS číslo: 202865-73-4