Tisk…
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Phenoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
590827-1G 590827-5G
SIAL590827-1GEA 1430 CZK
SIAL590827-1G SIAL590827-5G
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
MW: 228,25 g/mol
MDL Number: MFCD00016826
CAS číslo: 32852-81-6