Tisk…
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
58030-1G-F 58030-25G-F 58030-5G-F
SIAL58030-1G-FEA 8900 CZK
SIAL58030-1G-F SIAL58030-25G-F SIAL58030-5G-F
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid
Vzorec: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MW: 505,7 g/mol
Bod tání: 227…229 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011961
CAS číslo: 146-68-9
EINECS: 205-676-2