Tisk…

Uhličitan sodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Soda

M-Clarity™ quality level = MQ100

577782-1KG 577782-250G
SIAL577782-1KGEA 11970 CZK
SIAL577782-1KG SIAL577782-250G
Uhličitan sodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®
Uhličitan sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286,14 g/mol
Bod tání: 33 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149178
CAS číslo: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR