Tisk…
2-Iodo-4-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
576689-1G 576689-5G
SIAL576689-1GEA 2920 CZK
SIAL576689-1G SIAL576689-5G
2-Iodo-4-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
2-Iodo-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264,02 g/mol
MDL Number: MFCD00955758
CAS číslo: 6293-83-0