3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
574589-1G
574589-5G
SIAL574589-1GEA
1870
CZK
SIAL574589-1G
SIAL574589-5G
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
Vzorec:
C₁₅H₂₂O MW: 218.34 |
MDL Number:
MFCD00026298 CAS číslo: 17610-00-3 |