Tisk…
4-Bromo-m-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
566365-25G 566365-5G
SIAL566365-25GEA 8660 CZK
SIAL566365-25G SIAL566365-5G
4-Bromo-m-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod varu: 78…82 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 55 °C
MDL Number: MFCD00031538
CAS číslo: 41963-20-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III