Tisk…
6-Bromo-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
563048-5G 563048-1G
SIAL563048-5GEA 0 CZK
SIAL563048-5G SIAL563048-1G
6-Bromo-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
MDL Number: MFCD04039885
CAS číslo: 53848-17-2