6-Bromo-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
563048-5G
563048-1G
SIAL563048-5GEA
0
CZK
SIAL563048-5G
SIAL563048-1G
6-Bromo-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-o-toluidine
Vzorec:
C₇H₈BrN MW: 186,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039885 CAS číslo: 53848-17-2 |