6-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
562440-1G
562440-5G
SIAL562440-1GEA
1460
CZK
SIAL562440-1G
SIAL562440-5G
6-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
6-Aminobenzothiazole
Vzorec:
C₇H₆N₂S |
MDL Number:
MFCD00015461 CAS číslo: 533-30-2 EINECS: 208-559-4 |