3-(4-Fluorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
560502-1G
560502-5G
SIAL560502-1GEA
0
CZK
SIAL560502-1G
SIAL560502-5G
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060327 CAS číslo: 459-31-4 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)