Tisk…
4-Benzylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Aminodiphenylmethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
560235-1G 560235-5G
SIAL560235-1GEA 1760 CZK
SIAL560235-1G SIAL560235-5G
4-Benzylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Benzylaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35…36 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00047861
CAS číslo: 1135-12-2