Tisk…
1-(2-Bromoethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
559318-1G 559318-5G
SIAL559318-1GEA 2720 CZK
SIAL559318-1G SIAL559318-5G
1-(2-Bromoethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₁Br
MDL Number: MFCD00037737
CAS číslo: 13686-49-2