2,6-Dichlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
553670-1G
553670-5G
SIAL553670-1GEA
2120
CZK
SIAL553670-1G
SIAL553670-5G
2,6-Dichlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzothiazole
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NS MW: 204,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044101 CAS číslo: 3622-23-9 EINECS: 222-819-4 |