Tisk…
2,6-Dichlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
553670-1G 553670-5G
SIAL553670-1GEA 2120 CZK
SIAL553670-1G SIAL553670-5G
2,6-Dichlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
MDL Number: MFCD00044101
CAS číslo: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4