Tisk…
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
549983-100ML 549983-2L 549983-500ML
SIAL549983-100MLEA 1900 CZK
SIAL549983-100ML SIAL549983-2L SIAL549983-500ML
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Vzorec: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008337
CAS číslo: 110-95-2
EINECS: 203-818-8