2-Chloroisonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Chloro-4-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
548227-25G
548227-5G
SIAL548227-25GEA
8460
CZK
SIAL548227-25G
SIAL548227-5G
2-Chloroisonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloroisonicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₃ClN₂ MW: 138,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00174318 CAS číslo: 33252-30-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |