Tisk…
2-Chloroisonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Chloro-4-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
548227-25G 548227-5G
SIAL548227-25GEA 8460 CZK
SIAL548227-25G SIAL548227-5G
2-Chloroisonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
MDL Number: MFCD00174318
CAS číslo: 33252-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III