Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
544299-1G 544299-5G
SIAL544299-1GEA 1590 CZK
SIAL544299-1G SIAL544299-5G
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Vzorec: C₅H₆BrNO
MW: 176,01 g/mol
MDL Number: MFCD00068187
CAS číslo: 10558-25-5