6-Fluoro-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
542644-1G-A
542644-5G-A
SIAL542644-1G-AEA
0
CZK
SIAL542644-1G-A
SIAL542644-5G-A
6-Fluoro-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00070795 CAS číslo: 105728-90-3 |