Tisk…
6-Fluoro-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
542644-1G-A 542644-5G-A
SIAL542644-1G-AEA 0 CZK
SIAL542644-1G-A SIAL542644-5G-A
6-Fluoro-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL Number: MFCD00070795
CAS číslo: 105728-90-3