Tisk…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
539627-1G 539627-5G
SIAL539627-1GEA 1410 CZK
SIAL539627-1G SIAL539627-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43…45 °C
MDL Number: MFCD00082477
CAS číslo: 239087-08-2