Tisk…
2-Amino-6-bromobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
538507-1G 538507-5G
SIAL538507-1GEA 2060 CZK
SIAL538507-1G SIAL538507-5G
2-Amino-6-bromobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂S
MDL Number: MFCD00152229
CAS číslo: 15864-32-1