1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
53096-25G
53096-5G
SIAL53096-25GEA
6940
CZK
SIAL53096-25G
SIAL53096-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec:
C₆H₁₁ClN₂ Bod tání: ∼80 °C Hustota: ∼1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 186 °C |
MDL Number:
MFCD00074843 CAS číslo: 65039-09-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...