Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
528978-1G 528978-5G
SIAL528978-1GEA 910 CZK
SIAL528978-1G SIAL528978-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
MDL Number: MFCD00142872
CAS číslo: 94569-84-3