Tisk…
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
49914-5G-F 49914-50G-F
SIAL49914-5G-FEA 2930 CZK
SIAL49914-5G-F SIAL49914-50G-F
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₁₁H₁₃ClN₂
MW: 208,69 g/mol
MDL Number: MFCD07784451
CAS číslo: 36443-80-8