Tisk…
3,3,3-Trifluoropropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
498203-25ML 498203-5ML
SIAL498203-25MLEA 18310 CZK
SIAL498203-25ML SIAL498203-5ML
3,3,3-Trifluoropropionic acid, Sigma-Aldrich®
3,3,3-Trifluoropropionic acid
Vzorec: C₃H₃F₃O₂
Bod varu: 153 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,441 g/cm³ (27 °C)
MDL Number: MFCD00153292
CAS číslo: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II