Tisk…
4-Cyanophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
493783-10G 493783-2G
SIAL493783-10GEA 11090 CZK
SIAL493783-10G SIAL493783-2G
4-Cyanophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Cyanophenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₄N₂O
Bod varu: 123 °C (12 mmHg)
Bod tání: 99 °C
CAS číslo: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0