1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
473820-1G
473820-5G
SIAL473820-1GEA
1790
CZK
SIAL473820-1G
SIAL473820-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Vzorec:
C₃H₄F₃I MW: 223,96 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038531 CAS číslo: 460-37-7 |