Tisk…
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
473820-1G 473820-5G
SIAL473820-1GEA 1790 CZK
SIAL473820-1G SIAL473820-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Vzorec: C₃H₄F₃I
MW: 223,96 g/mol
MDL Number: MFCD00038531
CAS číslo: 460-37-7