Tisk…
2,2'-Methyliminodiethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
471828-25ML 471828-18L 471828-250ML 471828-2L
SIAL471828-25MLEA 769 CZK
SIAL471828-25ML SIAL471828-18L SIAL471828-250ML SIAL471828-2L
2,2'-Methyliminodiethanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Methyliminodiethanol
Vzorec: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 137 °C
MDL Number: MFCD00002848
CAS číslo: 105-59-9
EINECS: 203-312-7