Tisk…
2,2'-butyliminodiethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Butyldiethanolamine, N,N-Diethanolbutylamine, N-N-Butyldiethanolamine, N-Butyl-2,2'-iminodiethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
471240-500ML 471240-2L
SIAL471240-500MLEA 1510 CZK
SIAL471240-500ML SIAL471240-2L
2,2'-butyliminodiethanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-butyliminodiethanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 161,24 g/mol
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,9681 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002856
CAS číslo: 102-79-4
EINECS: 203-055-0