Tisk…
6-Chloro-1-hexyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Chlorohex-1-yne
M-Clarity™ quality level = MQ100
469777-25ML 469777-5ML
SIAL469777-25MLEA 8530 CZK
SIAL469777-25ML SIAL469777-5ML
6-Chloro-1-hexyne, Sigma-Aldrich®
6-Chloro-1-hexyne
Vzorec: C₆H₉Cl
MW: 116,59 g/mol
MDL Number: MFCD00013697
CAS číslo: 10297-06-0