3-Fluorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
467707-25G
467707-5G
SIAL467707-25GEA
16110
CZK
SIAL467707-25G
SIAL467707-5G
3-Fluorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
3-Fluorophthalic anhydride
Vzorec:
C₈H₃FO₃ MW: 166,11 g/mol Bod varu: 351 °C (1013 hPa) Bod tání: 162…163 °C |
MDL Number:
MFCD00039696 CAS číslo: 652-39-1 EINECS: 211-491-8 |