Tisk…
5-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Hexenoicacid
M-Clarity™ quality level = MQ100
464929-1G 464929-5G
SIAL464929-1GEA 1530 CZK
SIAL464929-1G SIAL464929-5G
5-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 107 °C (17 mmHg)
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0,961 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00046558
CAS číslo: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8,III