Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
46093-50G-F 46093-5G-F
SIAL46093-50G-FEA 22070 CZK
SIAL46093-50G-F SIAL46093-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Vzorec: C₆H₁₁F₆N₂P
MDL Number: MFCD00216703
CAS číslo: 155371-19-0