Tisk…
Tetramethylammonium fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
459135-1G 459135-5G
SIAL459135-1GEA 2950 CZK
SIAL459135-1G SIAL459135-5G
Tetramethylammonium fluoride, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium fluoride
Vzorec: C₄H₁₂FN
Bod tání: 319 °C
Hustota: 1,058 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 373-68-2
EINECS: 206-769-0