Tisk…
2-Mercaptobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
439525-1G 439525-5G
SIAL439525-1GEA 1660 CZK
SIAL439525-1G SIAL439525-5G
2-Mercaptobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Bod varu: 85 °C (0,001 mmHg)
Bod tání: 33 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014448
CAS číslo: 4521-31-7