5-Bromo-1-indanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
433098-1G
433098-5G
SIAL433098-1GEA
694
CZK
SIAL433098-1G
SIAL433098-5G
5-Bromo-1-indanone, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1-indanone
Vzorec:
C₉H₇BrO MW: 211.06 Bod varu: 280 Bod tání: 126…127 °C |
MDL Number:
MFCD00082718 CAS číslo: 34598-49-7 |