Tisk…
2,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
432725-25ML 432725-5ML
SIAL432725-25MLEA 7330 CZK
SIAL432725-25ML SIAL432725-5ML
2,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
MDL Number: MFCD00052393
CAS číslo: 20781-20-8