2,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
432725-25ML
432725-5ML
SIAL432725-25MLEA
5280
CZK
SIAL432725-25ML
SIAL432725-5ML
2,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂ |
MDL Number:
MFCD00052393 CAS číslo: 20781-20-8 |