Tisk…
3-Aminoisoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
424218-25ML 424218-5ML
SIAL424218-25MLEA 23640 CZK
SIAL424218-25ML SIAL424218-5ML
3-Aminoisoxazole, Sigma-Aldrich®
3-Aminoisoxazole
Vzorec: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
MDL Number: MFCD00038814
CAS číslo: 1750-42-1