Tisk…
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
416762-25G 416762-5G
SIAL416762-25GEA 11400 CZK
SIAL416762-25G SIAL416762-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
Bod varu: 288 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127818
CAS číslo: 36082-50-5
UN: 2923
ADR: 8,III