1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dimethylpropylenmočovina
41661-1L
41661-250ML
SIAL41661-1LEA
18730
CZK
SIAL41661-1L
SIAL41661-250ML
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
Vzorec:
C₆H₁₂N₂O MW: 128.17 Bod varu: 230 Bod tání: –24 °C Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 121 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006550 CAS číslo: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |