Tisk…
Triisopropyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,2',2''-[Methylidynetris(oxy)]trispropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
415146-100ML 415146-25ML
SIAL415146-100MLEA 6210 CZK
SIAL415146-100ML SIAL415146-25ML
Triisopropyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl orthoformate
Vzorec: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190,28 g/mol
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8821 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00060628
CAS číslo: 4447-60-3
EINECS: 224-688-9
UN: 3272
ADR: 3,III