Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
414247-100ML 414247-1L 414247-2L
SIAL414247-100MLEA 3010 CZK
SIAL414247-100ML SIAL414247-1L SIAL414247-2L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 79 °C (1013 hPa)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –12 °C (ot. pohárek)
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II