Tisk…
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
40819-5G-F 40819-50G-F
SIAL40819-5G-FEA 3410 CZK
SIAL40819-5G-F SIAL40819-50G-F
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₁H₁₃BF₄N₂
MW: 260,04 g/mol
MDL Number: MFCD07784449
CAS číslo: 500996-04-3