Tisk…
1-(2-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
408166-25ML 408166-5ML
SIAL408166-25MLEA 6050 CZK
SIAL408166-25ML SIAL408166-5ML
1-(2-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(2-Pyridyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₃N₃
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 85…87 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006216
CAS číslo: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3