Tisk…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
40727-100ML 40727-1L
SIAL40727-100MLEA 2130 CZK
SIAL40727-100ML SIAL40727-1L
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Bod varu: 225,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
MDL Number: MFCD00003188
CAS číslo: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275