Tisk…

1,3-Dimethylurea, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: N,N'-Dimethylurea

40410-1KG 40410-50G
SIAL40410-1KGEA 2020 CZK
SIAL40410-1KG SIAL40410-50G
1,3-Dimethylurea, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylurea
Vzorec: C₃H₈N₂O
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96 °C
Hustota: 1,142 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008286
CAS číslo: 96-31-1
EINECS: 202-498-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR