Tisk…
1-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzimidazole
399353-25G 399353-5G
SIAL399353-25GEA 6690 CZK
SIAL399353-25G SIAL399353-5G
1-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
1-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 59…62 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00192275
CAS číslo: 1632-83-3