Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
39931-50G-F 39931-5G-F
SIAL39931-50G-FEA 22590 CZK
SIAL39931-50G-F SIAL39931-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₁₅BF₄N₂
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: –71 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD03095449
CAS číslo: 174501-65-6