Tisk…
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
395102-1G 395102-5G
SIAL395102-1GEA 1850 CZK
SIAL395102-1G SIAL395102-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352,37 g/mol
Bod varu: 446 °C (1013 hPa)
Bod tání: 135 °C
MDL Number: MFCD00014896
CAS číslo: 855-38-9
EINECS: 212-723-0